BES, 0.5 M buffer solutions
BES buffer solution, 0,5 M, 6,0, 250 mL
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
BES, 0.5 M buffer solutions
N° de catalogue J60058.AK
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Aller à
Product Details & Documents
CAS No.: 66992-27-6
Storage temperature: 2 to 8 °C
Physical form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00067425
Documents
Spécifications
Spécifications
- Concentration:0,5 M
- Cdt:250 mL
- Désignation:BES buffer solution
- Valeur pH:6,0
- Cat. No.:J60058.AK
- N ° CAS.:66992-27-6
- Apparence:Colourless
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00067425
- Température de stockage:2°C to 8°C