Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre <200 mesh
Flammable
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre <200 mesh
Catalog # 45915.14
CAS Number:  
Flammable
Gadolinium ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre <200 mesh
Catalog # 45915.14
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
Specifications
Specification Test Results
  • Total Rare Earth Oxide Impurities::
    0.1% max.
Specification Test Results
About this item
 :
 :157.25 g/mol
Merck Index:12,04346
Boiling Pt:3273 °C (1013 hPa)
Melting Pt:1312 °C
Density:7,886 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-162-2
UN:3089
ADR:4.1,II
 :Dans une ampoule sous argon
 :GHS02
CAS Number:7440-54-2
Formula:Gd
MDL Number:MFCD00011022