ContactUsLinkComponent
Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh
  45908.14
 :  
Lanthane ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), en poudre < 200 mesh
  45908.14
 :  
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
 :
 :138.91 g/mol
 :12,05374
 :3469 °C (1013 hPa)
 :885 °C
 :6.16 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :231-099-0
 :3089
 :4.1,II
 :Packaged under argon.
 :GHS02
 :7439-91-0
 :La
 :MFCD00011066