Ammoniaque concentré pour une dilution à 0.1 N en solution aqueuse, Acculute™ solution volumétrique étalon
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:1336-21-6
:7664-41-7
Formule:NH₃
Numéro MDL:MFCD00066650
:35.05 g/mol
EINECS:215-647-6
:GHS05
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together