0
0,00 SFr.
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Switzerland
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Sodium hydroxyde
Sodium hydroxyde 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour analyses
Sodium hydroxyde 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour analyses
47124.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Sodium hydroxyde 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse pour analyses
47124.K2
:
Thermo Fisher Scientific
:
Cdt:
1 L
Seq:
5037
:
:
40 g/mol
:
Température ambiante
:
215-185-5
:
1824
:
8,II
:
GHS05
:
1310-73-2
:
NaOH
:
MFCD00003548