ContactUsLinkComponent
Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
N° de catalogue 45290.AK
Numéro CAS:  
Palladium nitrate and magnesium nitrate, matrix modifier solution, Specpure®
N° de catalogue 45290.AK
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Cdt:
    250 mL
  • Désignation:
    Palladium nitrate & magnesium nitrate, matrix modifier solution
  • MDL No.:
    MFCD09910543
Spécifications
À propos de cet article
Pre-mixed matrix modifier are designed for use with graphite furnace atomic absorption (GFAA).
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD09910543