Iron 57, ⁵⁷Fe, plasma standard solution, Specpure®
45277.AD
:
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:2% HNO₃
- Cdt:50 mL
- MDL No.:MFCD00144503
- Élement:Fer
- Symbole:Fe
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00144503
: 10 mg/l = 10 µg/ml=10 ppm
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00144503