ContactUsLinkComponent
Silicium dioxyde dans l'éthylène glycol, dispersion colloïdale
Catalog # 43091.A1
CAS Number:  
Silicium dioxyde dans l'éthylène glycol, dispersion colloïdale
Catalog # 43091.A1
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Environmentally Preferable:
Specifications
About this item
Synonyms: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
 :
 :60.08 g/mol
Density:1.3
Storage Temperature:Température ambiante
CAS Number:7631-86-9
Formula:SiO₂
MDL Number:MFCD00011232