Étalons en solution dont chlore dans de l'huile minérale lourde, Specpure®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Étalons Specpure®, spécialement conçus pour l'analyse du chlore dans les produits pétroliers par spectrométrie de fluorescence X.
Ces étalons sont fabriqués sur une base poids/poids en utilisant des balances régulièrement étalonnées à l'aide de poids traçables NIST. L'huile de la matrice pour ces étalons est une huile minérale de 75 cSt. Tous les étalons Specpure® sont accompagnés d'un certificat d'analyse qui indique la concentration réelle et la traçabilité NIST.
La stabilité des étalons est garantie pendant un an à compter de la date d'expédition, à condition que ceux-ci soient conservés hermétiquement fermés et stockés dans des conditions de laboratoire normales.
Numéro du modèle : MFCD02264398
Spécifications
- MDL No.:MFCD02264398
- Odour/scent:Unpleasant
Spécifications
Informations associées
Frequently Bought Together