ContactUsLinkComponent
Multi-element QC-7 check standard solution, Specpure®
Multi-element QC-7 check standard solution, Specpure®
Catalog # 39145.AE
CAS-Nummer:  
Multi-element QC-7 check standard solution, Specpure®
Catalog # 39145.AE
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Matrice:
    5% HNO₃/tr HF
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Multi-Element QC-7 Check Standard Solution
  • MDL No.:
    MFCD00210654
Technische Daten
Über diesen Artikel
UN No.: UN3264
MDL No.: MFCD00210654