Palladium 3% sur charbon actif en poudre humidifié avec environ 50% d'eau, non réduit
N° de catalogue 38297.22
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:100 g
- Seq:3401
Spécifications
À propos de cet article
:
:106.420 g/mol
Température de stockage:Température ambiante
Numéro CAS:7440-05-3
Formule:Pd
Numéro MDL:MFCD00011167