ContactUsLinkComponent
Tungsten carbide cobalt ≥99% (base métaux)
Santé
Inflammable
Tungsten carbide cobalt ≥99% (base métaux)
N° de catalogue 22955.30
Numéro CAS:  
Santé
Inflammable
Tungsten carbide cobalt ≥99% (base métaux)
N° de catalogue 22955.30
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Cdt:
    250 g
  • Seq:
    3545
Spécifications
À propos de cet article
 :
Température de stockage:Température ambiante
UN:3178
ADR:4.1,III
 :GHS08
 :GHS02
Numéro CAS:12774-15-1
Formule:WC:Co; 94:6 %
Numéro MDL:MFCD00064847