Conductimètre de paillasse, Lab 945
Catalog # 663-0324
Supplier: SI Analytics
Specifications
- Gamme de température:−10...+100 °C
- Désignation:Conductimètre, Lab 945, appareil seul
- Seq:01
- Modèle:Lab 945
- Exactitude de la températue:± 0,1 °C (5...50 °C)
- Détermination dela température:0,1 °C
- L×P×H:145×55×185 mm
- Étalonnage de conductivité:1-point (automatic)
- Plage de conductivité:0 - 200 µS/cm; 0 - 2000 µS/cm; 0 - 20 mS/cm; 0 - 500 mS/cm
- Résolution de conductivité:0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS
- Connexions:8-pin flange plug
- Acquisition des données - Capacité:4000 entries with date, time, value 1+2 and temperature
- Affichage:Graphic LCD, 128×64 pixels, with backlight
- Sorties:USB, 4-pole
- Salinité - Gamme:0 - 70 g/kg
- TDS - Gamme:0 - 200 mg/l; 0 - 2,000 mg/l; 0 - 20 g/l; 0 - 500 g/l
- Compensation de température:Automatic with NTC or fixed temperature
- Poids:0,75 kg (incl. power supply and stand)
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce petit dispositif de mesure de paillasse au fonctionnement intuitif est doté d'un solide boîtier en aluminium pour la formation et les procédures de routine.
- Conception intuitive, protection de l'accès numérique possible
- Écran LCD graphique avec rétroéclairage
- Enregistreur de données (4000 jeux de données)
- Valeurs min./max. avec date et heure
- Boîtier de bureau en aluminium (IP 40/DIN EN 60529)
- Développé et fabriqué en Allemagne
Delivery: L'appareil seul est fourni avec un bloc d'alimentation.
Le set Lab 945/LF435T inclut un support, une cellule de conductivité LF435T et une solution de test de conductivité en ampoules (6 pièces).
Le set Lab 945/LF513T inclut un support, une cellule de conductivité LF513T et une solution de test de conductivité en ampoules (6 pièces).
Le set Lab 945/LF613T inclut un support, une cellule de conductivité LF613T et une solution de test de conductivité en ampoules (6 pièces).
Le set Lab 945/LF435T inclut un support, une cellule de conductivité LF435T et une solution de test de conductivité en ampoules (6 pièces).
Le set Lab 945/LF513T inclut un support, une cellule de conductivité LF513T et une solution de test de conductivité en ampoules (6 pièces).
Le set Lab 945/LF613T inclut un support, une cellule de conductivité LF613T et une solution de test de conductivité en ampoules (6 pièces).