ContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen sensor, Ox 1113T
Dissolved oxygen sensor, Ox 1113T
  SCOI285206410
Dissolved oxygen sensor, Ox 1113T
  SCOI285206410
  • Connexion:
    Câble fixe d'1 m à prise 8 pôles
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Type:
    Ox 1113T
  • Désignation:
    Capteur OD ampérométrique Ox 1113T
  • Matière:
    Plastique
  • Cdt:
    1
  • Température:
    −5...+45 °C
Maintenance set