ContactUsLinkComponent
VWR®, Lunettes de sécurité, London
  111-1845
undefined
VWR®, Lunettes de sécurité, London
  111-1845
  • Type:
    Anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée
  • Couleur:
    bleu clair
  • Oculaires:
    Clear PC
  • Cdt:
    1
Lunettes de protection élégantes combinant esthétique, ajustement et fonctionnalité.
  • Pont de nez moulé
  • Branches de lunettes avec embout en caoutchouc doux, antidérapant
  • Forme qui s'adapte parfaitement aux petits visages
 : Conforme à EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (oculaire)