ContactUsLinkComponent
Sac de transport avec symbole de déchets biologiques dangereux, fermeture zippée et poche pour les documents
Sac de transport avec symbole de déchets biologiques dangereux, fermeture zippée et poche pour les documents
  720-2827
undefined
Sac de transport avec symbole de déchets biologiques dangereux, fermeture zippée et poche pour les documents
  720-2827
  • Désignation:
    Sac de transport ECO, avec symbole de déchets biologiques dangereux, fermeture zippée et poche pour les documents
  • L×l:
    150×230 mm
  • Cdt:
    1.000
Sachets en PE, transparent.
  • Pour le transport des échantillons
  • Avec joints de pression
  • Kit complet avec poche externe séparée pour la documentation
  • Fermeture avec bande de pression