BD Vacutainer® SPC Plus blood collection tubes with BD Hemogard™ closures
Catalog # BDAM368380
Anbieter: BD Medical
Technische Daten
- Type de fermeture:BD Hemogard™
- Ø:13 mm
- Volume:6 ml
- Désignation:Blood Collection tube, BD Vacutainer®
- Longueur:100 mm
- Matière:Plastique
- Couleur bouchon:bleu roi
- Cdt:100
- Additive:Silica, acts as Serum clot activator