Electrode cleaning solution
Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle, 500 mL
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Cdt:500 mL
- Désignation:Electrode cleaning solution, for cleaning all pH, ORP and sodium ion selective eletrodes, 500 ml bottle