Cuvette à échantillons
Cuvettes à échantillons, 25 mm, 25 ml, Verre
Codice catalogo HACH2665908
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
Cuvettes d'échantillonnage avec graduations très visibles.
Informazioni per l'ordine: Pour utilisation avec bouchon en néoprène – Non inclus.
Specifiche
- Volume:25 ml
- Matière fenêtre:Verre
- Désignation:Cuvettes à échantillons
- Hauteur:25 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..