VWR®, Lunettes de sécurité, Barcelona
Catalog # 111-1848
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Type:Anti-UV (2-1,2), anti-rayures, anti-buée
- Couleur:gris/bleu
- Oculaires:Clear PC
- Cdt:1
Specifications
About this item
Lunettes modernes et élégantes avec armature en polycarbonate résistant.
- Coussinet nasal en matériau souple pour plus de confort et éviter tout glissement
- Branches souples en caoutchouc à double injection pour différents profils de tête
- Réglage pantascopique
Certifications: Conforme à EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (monture); VWR® 2C-1,2 1 FT (oculaire)