Magnesium standard solution
Magnesium standard solution, 100 ml (NIST), 1000 mg/l as Mg, 100 mL
N° de catalogue HACH1479442
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in magnesium determinations. HNO₃ matrix.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:1000 mg/l as Mg
- Cdt:100 mL
- Désignation:Magnesium standard solution, 100 ml (NIST)
Spécifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..