Copper standard solution
Copper standard solution
Fournisseur:   Hach
Copper standard solution
Fournisseur:  Hach
Certificats
Copper standard solution
2 variantes
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in copper determinations.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Concentration
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Copper standard solution (NIST)
    100 mg/l as Cu
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 60.70 SFr.
    60.70 SFr.
    1 * 100 mL
       60.70 SFr.
  • Copper standard solution (NIST)
    1000 mg/l as Cu
    100 mL
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 98.70 SFr.
    98.70 SFr.
    1 * 100 mL
       98.70 SFr.
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information