Spectromelt® C 10 aide au broyage et à la compression, pour XRF (fluorescence des rayons X), Supelco®
Catalog # 1.13990.5000
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Cdt:5 kg
- Seq:4114
Specifications
Specification Test Results
- IR-spectrum:passes test
- Al (Aluminium):≤ 0,001
- Ba (Barium):≤ 0,001
- Ca (Calcium):≤ 0,001
- Co (Cobalt):≤ 0,001
- Cr (Chromium):≤ 0,001
- Cu (Copper):≤ 0,001
- Fe (Iron):≤ 0,001
- K (Potassium):≤ 0,001
- Mn (Manganese):≤ 0,001
- Mo (Molybdenum):≤ 0,001
- Ni (Nickel):≤ 0,001
- Pb (Lead):≤ 0,001
- Si (Silicon):≤ 0,001
- Sr (Strontium):≤ 0,001
- Ti (Titanium):≤ 0,001
- V (Vanadium):≤ 0,001
Specification Test Results
About this item
:
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100