ContactUsLinkComponent
Titrateur potentiométrique, G10S
  661-0241
undefined
Titrateur potentiométrique, G10S
  661-0241
  • Désignation:
    Titrimètre, potentiométrique, G10S
  • Modèle:
    G10S
  • Polarisation - Plage:
    0 - 200 µA
  • Polarisation - Résolution:
    0,1 µA
  • Polarisation - Précision:
    ±0,2 µA
  • Résolution de burette:
    1 µl (20 ml burette)
  • Connexions:
    Ethernet (TCP/IP), COM (serial balance connection), USB, TTL-I/O, pump/stirrer
  • Affichage:
    VGA 5,7” colour TFT, 640 × 480 pixel
  • Précision de dosage:
    0,2% of the burette volume
  • Durée de remplissage:
    20 s
  • Langues:
    English, German, French, Spanish, Italian, Chinese, Russian, Polish, Korean, Portuguese
  • Entrée de mesure PT1000:
    −20...+130 °C (PT1000)
  • Mémoire stockée:
    20 pre-programmed; 5 user methods
  • Poids:
    4,2 kg
  • L×P×H:
    210×333×320 mm
  • mV - Précision:
    ±0,2
  • mV - Gamme:
    ±2000
  • mV - Résolution:
    0,1
  • Cdt:
    1
Ce titrimètre compact est idéal pour les titrages potentiométriques rapides et précis. Grâce à son interface conviviale et sa conception compacte, c'est le choix optimal pour l'analyse de routine quotidienne.
  • Écran tactile couleur avec interface utilisateur simple à comprendre et rapide à utiliser One Click®
  • Tous les utilisateurs disposent de leur propre écran d'accueil avec un maximum de 4 boutons de raccourci dédiés pour lancer directement des tâches de routine spécifiques
  • Burettes intelligentes : le titrant est automatiquement reconnu lorsque la burette est installée sur le titrimètre
  • Les données importantes comme la concentration ou la durée de vie sont enregistrées sur la puce RFID de la burette et transférées directement vers le titrimètre
  • Solvent Manager (en option) est entièrement contrôlé par le titrimètre et permet de changer de solvant avec One Click® sans interaction supplémentaire de l'utilisateur
  • Plus de 20 méthodes standard préprogrammées
  • Le port USB permet la connexion de périphériques tels que des imprimantes ou des clés USB ; les données peuvent être exportées au format de fichiers CSV, PDF ou XML
 : le titrimètre G10S est livré avec un support de titrage, un agitateur compact, une électrode DGi115-SC, un câble et une burette de 20 ml.
pH electrodes