Acide L(+)-ascorbique ≥99.0%, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
N° de catalogue 4407-04
Fournisseur: MACRON AVANTOR BRAND
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Meets ACS Reagent Chemical Requirements:≥99.0%
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- ACS - Assay (C₆H₈O₆):≥99.0 %
- ACS - Appearance (colorless or white to slightly yellow crystals):Passes Test
- Heavy Metals (as Pb):≤0.002 %
- Trace Impurities - Iron (Fe):≤0.001 %
- Residue on Ignition:≤0.10 %
- Specific Rotation, [Å]²⁵^D(c=10 in water)(+):20.5 - 21.5 Degree
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:176.13 g/mol
Index Merck:13,00837
Point d'ébullition:553 °C (1013 hPa)
Point de fusion:190…192 °C
Densité:1.694 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:200-066-2
REACH:exempt
Numéro CAS:50-81-7
Formule:C₆H₈O₆
Numéro MDL:MFCD00064328