Portoirs de tubes à essai, SP Wilmad-LabGlass
WILM820-A
- Pour tubes Ø:5 mm
- Nb de places:72
- Cdt:1
En PP, naturel
Ces portoirs légers optimisent la capacité de stockage sur les paillasses et sont pratiquement inertes. Particulièrement adaptés aux tubes RMN et RPE.