Pipettes de transfert, SP Wilmad-LabGlass
N° de catalogue WILM803A
Fournisseur: SP Industries
Spécifications
- Emballage:100/paquet
- Désignation:Pipettes de transfert, pointe longue
- Longueur:343 mm
- Environmentally Preferable:
- Cdt:100
Spécifications
À propos de cet article
En verre, classe A. Ces pipettes à pointe longue pour le transfert des échantillons sont idéales pour ajouter et retirer facilement les échantillons liquides à partir des tubes à essai RMN et RPE les plus longs, des fioles jaugées à col long et étroit et des colonnes de chromatographie.
- Pointe longue conçue pour atteindre le fond des tubes de 5 mm de Ø ext.
- Surface lisse pour une perte d'échantillon minimale
- Résistante à la plupart des solvants organiques
- Corps transparent permettant de contrôler facilement le chargement des échantillons
- Exempte de contamination par composés organiques
Certifications: ASTM Type 1