ContactUsLinkComponent
Turbidity standards for Turbicheck
  705-0934
 :  Lovibond
 :  
Turbidity standards for Turbicheck
  705-0934
 :  Lovibond
 :  
  • Cdt:
    1 SET
  • Turbidité:
    200 NTU
    800 NTU
    <0,1 NTU
    20 NTU
  • Désignation:
    T-Cal, set of 4 turbidity standards
  • Info cdt:
    4 sealed cells