Base materials
Marketsource
Fournisseur:   Novartis
Base materials
Fournisseur:  Novartis
Marketsource
Certificats
7 variantes
Product Details & Documents
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Bacto Tryptone
    Flacon verre pour solides
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids, vitamin assay
    Flacon verre pour solides
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids
    10 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids
    Flacon verre pour solides
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Casamino acids, technical
    Flacon verre pour solides
    500 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Bacto Tryptone
    10 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 kg
    1 * 10 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Bacto Tryptone
    Flacon verre pour solides
    2 kg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 kg
    1 * 2 kg
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information