Dual scale salinometer
Dual scale salinometer
1,000 - 1,250 g/ml ; 0 - 30 °Bé, 0,001 g/ml ; 0,1 °Bé, 195 mm
N° de catalogue ALLA1020PM125/20QP
Fournisseur:   Alla France
Dual scale salinometer
N° de catalogue ALLA1020PM125/20QP
Fournisseur:  Alla France
Dual scale salinometer
Dual scale salinometer
1,000 - 1,250 g/ml ; 0 - 30 °Bé, 0,001 g/ml ; 0,1 °Bé, 195 mm
Prix
SFr. 146.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
This salinometer is designed for measurements of brine and salt.
Spécifications
  • Longueur:
    195 mm
  • Division:
    0,001 g/ml ; 0,1 °Bé
  • Plage de mesure:
    1,000 - 1,250 g/ml ; 0 - 30 °Bé