ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Corrosive
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4700.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
undefined
Corrosive
Acide sulfurique concentré pour une dilution à 1 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4700.
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    210 mL
  • Seq:
    2545
Specifications
Specification Test Results
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • Normality (by titrimetry):
    Passes Test
Specification Test Results
About this item
 :
 :98.08 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
 :GHS05
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589