Acide sulfurique concentré pour une dilution à 0.02 N en solution aqueuse, DILUT-IT®, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Catalog # 4704.
Supplier: Avantor
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Ampoule Plastique
- Cdt:60 mL
- Seq:2385
Specifications
Specification Test Results
- For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:Passes Test
- Normality (by titrimetry):Passes Test
Specification Test Results
About this item
:
:98.08 g/mol
Density:1,01 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-639-5
UN:2796
ADR:8,II
CAS Number:7664-93-9
Formula:H₂SO₄
MDL Number:MFCD00064589