Carbone (du bois), en poudre, Millipore®
N° de catalogue 1.02204.9025
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Fibre carton
- Cdt:25 kg
- Seq:4283
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Residue of ignition (600 °C):≤7%
- Particle size <0.15 mm:~99%
- Carbonization:Conforms
- Bulk Density:410 kg/m3
- Hill Formula:C
- Chemical Formula:C
- Melting point:3550 °C
- Residue on ignition :≤7 %
- Particle size:about 99 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
:
:12.01 g/mol
ADR:4.2,III
:M-Clarity™ quality level = MQ200
Température de stockage:Température ambiante
EINECS:231-153-3
UN:1361
Numéro CAS:7440-44-0
Formule:C
Numéro MDL:MFCD00133992