ContactUsLinkComponent
Crèmes régénératrices pour les mains et le corps, Stokolan® Sensitive PURE
Crèmes régénératrices pour les mains et le corps, Stokolan® Sensitive PURE
Référence 115-2069
Fournisseur:  Deb-STOKO
undefined
Crèmes régénératrices pour les mains et le corps, Stokolan® Sensitive PURE
Référence 115-2069
Fournisseur:  Deb-STOKO
Spécifications
  • Désignation:
    Crème régénératrice pour les mains et le corps, Stokolan® Sensitive PURE, tube de 100 ml
  • Seq:
    02
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Stokolan® Sensitive PURE est une crème de soin régénératrice pour les peaux exposées et particulièrement sensibles. Convient aux personnes sujettes aux allergies et à l'eczéma.
  • La créatine stimule le renouvellement cellulaire et renforce les tissus conjonctifs
  • Compatible avec les désinfectants pour les mains à base d'alcool ; ne compromet pas les performances de désinfection, conformément à la norme prEN 12054
  • Sans colorant, sans silicone, sans parfum et sans conservateur
Proportion importante d'ingrédients hydratants, revitalisants et hygroscopiques ainsi que la source d'énergie naturelle de la peau, la créatine, pour stimuler et renforcer le système immunitaire de la peau. Adaptée à une utilisation sur le visage, les mains et tout le reste du corps
Certifications: Label de qualité ECARF garantissant des produits non allergènes, HACCP