Pointes robotiques, Matrix
30 µl, Noir, FLIPR Liberty Type B, 10 portoirs, 384 chacun
N° de catalogue MATR5361
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Pointes robotiques, Matrix
N° de catalogue MATR5361
Fournisseur: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Aller à
Product Details & Documents
Ces pointes d'automatisation sont compatibles avec les instruments Beckman format 384, PerkinElmer et FLIPR utilisant des têtes de pipetage CCS Type A et avec les systèmes FLIPR Liberty Type B. La compatibilité de toutes ces pointes avec les instruments correspondants a été validée pour garantir un pipetage de la plus haute qualité dans les laboratoires automatisés.
- La validation des performances des pointes avec les instruments compatibles à 1536 puits comprend : test de rectitude, test de fuite, test de longueur, poids et épaisseur de paroi et test d'étanchéité des têtes de pipetage
- Le produit inclut un portoir conducteur moulé et une plaque encliquetable pour maintenir les pointes afin de réduire les interférences statiques lors du transport et du positionnement des têtes de pipetage, pour des performances et une fiabilité accrues
Spécifications
- Emballage:10 portoirs, 384 chacun
- Volume:30 µl
- Couleur de pointe:Noir
- Pour l'utilisation avec:FLIPR Liberty Type B
- Cat. No.:MATR5361
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact