Containers, rectangular
Fournisseur:   SEMADENI
Containers, rectangular
Fournisseur:  SEMADENI
Certificats
Containers, rectangular
5 variantes
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Capacité
    l×p×h
    Couleur
    Matière
    Disponibilité
    Prix
  • 8,5 l
    445×345×90 mm
    blanc
    PE-HD
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.00
    SFr. 20.00
    1 * 1 ST
       SFr. 20.00
  • 8,5 l
    570×350×70 mm
    blanc
    PP
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 20.10
    SFr. 20.10
    1 * 1 ST
       SFr. 20.10
  • 12,5 l
    395×300×165 mm
    blanc
    PE-HD
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 25.60
    SFr. 25.60
    1 * 1 ST
       SFr. 25.60
  • 23 l
    460×330×205 mm
    blanc
    PE-HD
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.00
    SFr. 42.00
    1 * 1 ST
       SFr. 42.00
  • 29 l
    670×450×125 mm
    blanc
    PE-HD
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 36.60
    SFr. 36.60
    1 * 1 ST
       SFr. 36.60