Specifications
- l×p×h ext.:1245×615×1285 mm
- Volume d'air traité:200−230
- Désignation:Captair® 481 Smart, CH-plug
- Modèle:Captair® Smart 481
- Vitesse de l'air sur le panneau avant:0,4 - 0,6 m/s
- Filtres:HEPA H14: filtration efficiency: 99,995 % according to MPPS methods, EN1822 standard
ULPA U17: filtration efficiency 99,999995 % according to MPPS method, EN 1822 standard - Éclairage:LED > 650 lux
- Puissance:60 W
- Cdt:1
- l×p×h int.:1176×533×1100 mm
Specifications
About this item
Les nouvelles hottes à filtration sans raccordement Captair® Smart sont conçues avec un mode de communication simple et innovant. La communication lumineuse simple et intuitive de la technologie Smart indique l'état de la hotte. Un simple motif lumineux indique si le débit d'air est compromis, s'il y a une panne de ventilateur ou si un filtre est percé.
- La filtration Flex unique d'Erlab peut gérer la plupart des applications de laboratoire
- Nouvelles sondes ajoutées pour la détection de solvants, d'acides ou de formaldéhyde
- Faible consommation d'énergie
- Nouvel anémomètre électronique de surveillance de la vitesse frontale
- Volet incliné à 6° volet pour une visibilité optimale et un espace de travail ergonomique
- Grandes ouvertures pour un accès facile au travail
Le système de filtration configurable au-dessus du boîtier peut être adapté pour filtrer les gaz, les solvants, les poudres et les particules et assurer la protection de l'utilisateur et du laboratoire grâce à une recirculation sûre et efficace de l'air dans la pièce et une libération d'air purifié, sans odeurs ou vapeurs toxiques dangereuses.
L'application eGuard peut être téléchargée. Elle offre à l'utilisateur un contrôle à distance pour surveiller la hotte, modifier les paramètres et envoyer des alertes de sécurité vers un appareil mobile, une tablette ou un PC.
Structure en acier électro-galvanisé résistant à la corrosion et recouvert d'un polymère anti-acide. Côtés et panneaux avant en acrylique résistant aux produits chimiques.
Types de filtres à charbon:
AS : pour les vapeurs organiques
BE : polyvalent pour les vapeurs acides et organiques
F : pour les vapeurs de formaldéhyde
K : pour les vapeurs d'ammoniac
HP : filtre HEPA H14 pour les poudres
Filtration fault detection: Detection sensors for solvents, acids or formaldehyde.
Monitoring for ambient handling conditions: Temperature & Hygrometry sensors.