ContactUsLinkComponent
Solution tampon d'ammoniac prête à l'emploi, pH 10
Catalog # 160204A
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Solution tampon d'ammoniac prête à l'emploi, pH 10
Catalog # 160204A
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Solution tampon d'ammoniac pour la détermination de la dureté de l'eau
  • Seq:
    01
  • Contenu:
    Ammonia w/v: 14,5 - 15,5%
Specifications
About this item
Idéale pour la détermination de la dureté de l'eau.