VWR® VisiScope® BL254 T1, Microscope numérique
Catalog # 630-2673
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Modèle:BL254 T1
- Résolution:3,1 MP
- Désignation:Microscope numérique
- Configuration informatique:Windows® 10 Microsoft Office 365 Personal (one-year subscription)
- L×P×H:235×290×430 mm
- Sortie:USB (camera) and OTG cables
- Caméra:3,1 MP
- Condenseur:Abbe N.A. 1,25, with iris diaphragm, focusable and centerable
- Mode d'observation:Fond clair
- Affichage:1280×800 IPS Multi Touch Screen (10,1”)
- Oculaires:Grand champ 10×/20 mm
- Mise au point:Coaxiale micro et macrométrique
- Tête:Inclinaison de 30°, rotation à 360°
- Éclairage:LED (white, 3,6 W)
- Tourelle:4 positions
- Objectifs:4×, 10×, 40×, 100× (huile à immersion)
- Sonde:CMOS 1/2,5”
- Logiciel:ProView
- Platine:150×139 mm (movement: 75×33 mm)
- Poids:7,0 kg
- Cdt:1
- Type:Binocular
Specifications
About this item
Microscopes d’enseignement et de laboratoire avec caméra intégrée et tablette.
- Die-cast frame for high stability and ergonomics during transmitted light observations
- Tablet on the microscope rotatable in all directions and easily detached
- Large opening behind the revolving nosepiece can be used as a handle
- N-plan objectives with anti-fungus treatment
- White illumination with light intensity controlled via a knob
- Efficient LED energy saving lamp
Tablette multilingue avec écran tactile pour une connexion sans fil ou Bluetooth® alimentée par une batterie lithium-ion à deux cellules. Veuillez consulter la documentation ci-jointe pour plus d’informations.
Ordering information: Le clavier pour tablette est vendu séparément.
Delivery: Livré prêt à l'emploi avec des oculaires, des objectifs, un câble OTG (micro-B vers USB-A), un câble de caméra USB (micro-B vers USB-B). Comprenant le logiciel d'analyse d'images ProView.