Casques de sécurité, Style 300
Katalognr. SCTS2011200
Supplier: SCOTT SAFETY
Specifications
- Couleur:blanc
- Désignation:Casque de sécurité en PE-HD, Style 300, HC 300 SBT, ventilé, avec verrouillage à code
- Seq:11
- Cdt:1
Specifications
About this item
Le Style 300 est un casque de sécurité élégant, léger et confortable. Fabriqué en polyéthylène haute densité stabilisé aux UV et avec confection en térylène à huit points ou en plastique à quatre points, le Style 300 est durable et bien équilibré pour un confort optimal pendant toute la journée.
- Fente de 30 mm pour attache rapide d'accessoires
- Découpes sculptées pour accueillir une protection auditive
- Goutière pour protéger les tempes de la pluie
Poids: 305-356 g
Style 300 NSB: Avec harnais de tête en polyéthylène, sans bandeau absorbant.
Style 300 SBT: Avec harnais de tête en polyéthylène, avec bandeau absorbant.
Style 300 Elite/Style 335: Avec harnais de tête en térylène, avec bandeau absorbant.
Certifications: EN 397