Testeur de pH, Eutech pHTestr 30
Testeur de pH, Eutech pHTestr 30
Testeur de pH, pHTestr 30
Catalog # 662-2017
Supplier:   EUTECH
Testeur de pH, Eutech pHTestr 30
Catalog # 662-2017
Supplier:  EUTECH
Testeur de pH, Eutech pHTestr 30
Testeur de pH, Eutech pHTestr 30
Testeur de pH, pHTestr 30
Price
SFr. 229.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Ce testeur étanche à l'eau et aux poussières est idéal pour effectuer rapidement et avec précision des contrôles de pH dans les piscines et les stations thermales, les aquariums et cultures hydroponiques, les tours de réfrigération, l'eau de transformation des aliments et l'eau de traitement/les eaux usées. L'électrode à double jonction rend le testeur idéal pour l'eau et les solutions sales contenant des métaux lourds ou des contaminants, tandis que le volume de gel de référence majoré offre une bien plus longue durée de vie des électrodes. Convient également à des fins éducatives dans les écoles.
  • Grand affichage double pour une meilleure lisibilité, fournit des informations complètes sur l'appareil
  • Boîtier étanche à l'eau et aux poussières (IP 67) : le pH-mètre peut flotter
  • Capteur à double jonction remplaçable par l'utilisateur avec jonction poreuse Kynar® résistante aux produits chimiques et qui minimise l'obstruction et la contamination
  • Mise hors tension automatique qui permet d'économiser les piles après non-utilisation
  • Fonction de maintien qui gèle momentanément la lecture pour une visualisation aisée
  • Affichage simultané de la température en degrés Celsius et Fahrenheit
  • Compensation automatique de la température (ATC) qui assure une précision optimum à des températures fluctuantes
Delivery information: Livré avec piles.
Specifications
  • Désignation:
    Testeur de pH, pHTestr 30
  • Seq:
    02
  • pH - Gamme:
    -1,00...+15,00
  • Poids:
    0,09 kg
  • Alimentation:
    4 micro-piles alcalines « A76 » de 1,5 V
  • Compensation de température:
    ATC
  • Gamme de température:
    0...50,0 °C
  • L×P×H:
    165×38 mm
  • pH - Résolution:
    0,01
  • Précision - pH:
    ±0,01
  • Modèle:
    pHTestr 30
  • Cat. No.:
    662-2017
  • Exactitude de la températue:
    ±0,5 °C
  • Affichage:
    Double affichage personnalisé (27×21 mm)
  • pH - Étalonnage:
    3 points (automatique)
  • Détermination dela température:
    0,1 °C
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • EUTEPHSENSOR03DJ
    Capteur de pH de rechange pour des tests d'étanchéité pH 10, 20 et 30
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 95.00