Accessories
Fournisseur:   Merck
Accessories
Fournisseur:  Merck
Certificats
Accessories
5 variantes
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • Bottle adapter, GL45 (inner thread) to S40 (outer thread)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 123.00
    SFr. 123.00
    1 * 1 ST
       SFr. 123.00
  • Bottle adapter (PTFE), S40 (bottle thread) to GL45 (outer thread)
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 105.00
    SFr. 105.00
    1 * 1 ST
       SFr. 105.00
  • Reducer, PTFE, from S40 to S38
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 57.30
    SFr. 57.30
    1 * 1 ST
       SFr. 57.30
  • Reducer, PE, from S40 to GL45
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 39.70
    SFr. 39.70
    1 * 1 ST
       SFr. 39.70
  • Bottle key for opening and closing bottles with S40 and S28 screw caps
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 40.40
    SFr. 40.40
    1 * 5 ST
       SFr. 40.40