Appareils de mesure pH/mV/°C, paillasse, FiveEasy™ F20/FiveEasy™ Plus FP20
Supplier: Mettler - Toledo
Certificates
About this item
Ces instruments de paillasse offrent des mesures de pH/mV de grande qualité sur simple pression d'un bouton. Grâce à leur utilisation intuitive, leur design élégant et des fonctions simples d'exportation de données, ils sont faciles à configurer et à utiliser. Pour une utilisation dans le traitement des boissons et denrées alimentaires, dans les secteurs agricole, environnemental et industriel ainsi qu'à des fins d'apprentissage.
- Boîtier en ABS robuste et grand écran bien structuré pour une visualisation aisée
- Design compact: Très peu d'espace sur la paillasse dans le laboratoire
- Support pour sonde qui se retire et se range sur le côté de l'appareil après utilisation
- Signal de point final sonore et visuel
Modèles FiveEasy™ Plus (FP20) uniquement:
- Données exportées soit vers une imprimante soit vers un PC pour un traitement ultérieur à l'aide des ports RS232 ou USB
- Capacité de stockage pour 200 mesures
- Entrée de référence
Ordering information: Le F20-Meter (sans électrode) est fourni avec des instructions d'utilisation (CD), un guide QuickGuide, une déclaration de conformité, un certificat de test et une alimentation électrique.
Le kit F20-Standard est fourni avec des instruments et accessoires tels que le F20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en plastique 3 en 1 LE438 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le FP20-Meter (sans électrode) est fourni avec des instructions d'utilisation (CD), un guide QuickGuide, une déclaration de conformité, un certificat de test et une alimentation électrique.
Le kit FP20-Standard est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en plastique 3 en 1 LE438 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit FP20-Bio est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en verre 3 en 1 LE410 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit FP20-Micro est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une microélectrode pH en verre LE422 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit FP20-TRIS est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en verre1 LE420 avec diaphragme à manche rétractable et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit F20-Standard est fourni avec des instruments et accessoires tels que le F20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en plastique 3 en 1 LE438 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le FP20-Meter (sans électrode) est fourni avec des instructions d'utilisation (CD), un guide QuickGuide, une déclaration de conformité, un certificat de test et une alimentation électrique.
Le kit FP20-Standard est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en plastique 3 en 1 LE438 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit FP20-Bio est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en verre 3 en 1 LE410 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit FP20-Micro est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une microélectrode pH en verre LE422 et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Le kit FP20-TRIS est fourni avec des instruments et accessoires tels que le FP20-Meter, ainsi qu'une électrode pH en verre1 LE420 avec diaphragme à manche rétractable et des sachets de solution tampon 4,01/7,00/9,21 (2 de chaque).
Specifications
- Catalog No:
- 662-2002
- 662-2003
- 662-2004
- 662-2011
- 662-2005
- 662-2001
- 662-2006
- Modèle:
- FP20
- FP20
- FP20
- F20
- FP20
- F20
- FP20
- pH - Gamme:
- −2,00...+16,00
- −2,00...+16,00
- −2,00...+16,00
- 0,00...+14,00
- −2,00...+16,00
- 0,00...+14,00
- −2,00...+16,00
- pH - Résolution:
- 0,01/0,1
- 0,01/0,1
- 0,01/0,1
- 0,01
- 0,01/0,1
- 0,01
- 0,01/0,1
- Précision - pH:
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- ±0,01
- pH - Étalonnage:
- Linear/segmented, max. 5 points (4 pre-defined buffer groups)
- Linear/segmented, max. 5 points (4 pre-defined buffer groups)
- Linear/segmented, max. 5 points (4 pre-defined buffer groups)
- Linear, max. 3 points (4 pre-defined buffer groups)
- Linear/segmented, max. 5 points (4 pre-defined buffer groups)
- Linear, max. 3 points (4 pre-defined buffer groups)
- Linear/segmented, max. 5 points (4 pre-defined buffer groups)
- mV - Gamme:
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- ±2000
- mV - Résolution:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- mV - Précision:
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- ±1
- Gamme de température:
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- −5...+105 °C
- 0...+100 °C
- −5...+105 °C
- 0...+100 °C
- −5...+105 °C
- Détermination dela température:
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- 0,1 °C
- Exactitude de la températue:
- ±0,3 °C
- ±0,3 °C
- ±0,3 °C
- ±0,5 °C
- ±0,3 °C
- ±0,5 °C
- ±0,3 °C
- Compensation de température:
- ATC & MTC
- ATC & MTC
- ATC & MTC
- ATC & MTC
- ATC & MTC
- ATC & MTC
- ATC & MTC
- Affichage:
- Segmented LCD
- Segmented LCD
- Segmented LCD
- Segmented LCD
- Segmented LCD
- Segmented LCD
- Segmented LCD
- Alimentation:
- 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- 100 - 240 V; 50 - 60 Hz
- Acquisition des données - Capacité:
- 200 measurements
- 200 measurements
- 200 measurements
- -
- 200 measurements
- -
- 200 measurements
- Sorties:
- USB, RS232
- USB, RS232
- USB, RS232
- Analog
- USB, RS232
- Analog
- USB, RS232
- L×P×H:
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- 227×147×70 mm
- Poids:
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
- 0,63 kg
Specifications
Electrodes
Product Information
Frequently Bought Together