Serre-câbles, série V
naturel, 3,3×150 mm, 15 kg
N° de catalogue HELT118-00089
Fournisseur: HELLERMANN TYTON
Aller à
Product Details & Documents
Ces serre-câbles de la série T fabriqués en polyamide 6.6 disposent d'une tête inclinée à 90° qui s'adapte parfaitement aux faisceaux.
- Extérieur ondulé avec surface lisse sur le faisceau
- Tête à profil bas qui prend moins de place au-dessus du faisceau
- Réduisent le risque de détérioration de l'isolation, en particulier des faisceaux acheminés en parallèle
- Insertion facile et résistance à la traction élevée
- Application facile, que ce soit manuellement ou avec un outil de traitement
Grâce à leur tête à profil bas, les serre-câbles de la série V sont parfaitement adaptés aux applications à espace restreint, telles que les systèmes de caméra, d'alarme et d'automatisation (systèmes d'E/S distants). Lorsque les faisceaux sont alimentés par un passe-câble ou des conduits, la série V offre une solution pratique en raison de sa conception arrondie unique.
Spécifications
- Couleur:naturel
- Dimensions:3,3×150 mm
- Résistance à la rupture:15 kg