Chariot de transfert pour lave-verrerie
Catalog # 141-0510
Supplier: MIELE
Specifications
- Désignation:Chariot de transfert pour lave-verrerie MF/3, Miele G 7825/26
- l×p×h:660×807× 1182 (+/- 100 mm) mm
- Cdt:1
- Clayettes:2
Specifications
About this item
Chariot de transfert pour le chargement et déchargement des chariots de lavage.
- Verrerie chargée/déchargée hors de la machine, ce qui fournit un espace suffisant pour faciliter le chargement/déchargement par rapport à un chargement directement à l'intérieur de la chambre de lavage
- Égouttoir pour capturer les éclaboussures de liquides de verrerie contaminée
- Mécanisme de réglage de hauteur avec une pédale
- Avec 4 roulettes verrouillables