ContactUsLinkComponent
Agitateur thermique pour plaques à puits profonds, TS-DW
  460-0324
undefined
Agitateur thermique pour plaques à puits profonds, TS-DW
  460-0324
  • Orbit:
    2 mm
  • Gamme de vitesse:
    250 - 1400 min⁻¹
  • Plage de contrôle de température:
    Température ambiante +5...100 °C
  • Désignation:
    TS-DW
  • Modèle:
    TS-DW
  • Exactitude de la températue:
    ±0,5 °C
  • Vitesse de chauffage:
    Using Eppendorf block:
    from 25...100 °С: 4 °С/min,
    from 25...37 ºС: 8 min
  • Poids:
    5,1 kg
  • L×P×H:
    245×255×165 mm
  • Cdt:
    1
Le TS-DW a été conçu pour l'agitation et le chauffage de plaques à puits profonds. Un principe à multi-systèmes utilisé dans la conception de l'agitateur thermique lui permet de fonctionner comme 3 appareils indépendants : incubateur, agitateur de plaques et agitateur thermique. Pour une utilisation dans les applications des sciences de la vie, en biologie moléculaire, en laboratoire de biologie cellulaire, en lyse cellulaire, en isolation et purification de l'ADN, en préparation d'échantillons pour PCR, en remise en suspension Pellet, ou avec toute autre méthode où de nombreux échantillons doivent être mélangés dans des plaques à puits profonds.
  • Plate-forme profilée pour une adaptation des plaques et un transfert de chaleur maximal
  • Vitesse de chauffage rapide
  • Très faible encombrement
  • Chauffage et agitation contrôlés de façon indépendante
  • Couvercle chauffant pour une uniformité de température optimale et une réduction de la condensation dans les puits
 : Blocs de chauffage non inclus, à commander séparément.