VWR®, Minuteur numérique, un canal
Catalog # 609-0210
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Couleur:noir
- Désignation:Minuteur numérique, canal unique
- l×p×h:63,5×12,7×63,5 mm
- Précision:±0,01 %
- Cdt:1
Specifications
About this item
Décompte à partir de 99 minutes 59 secondes, par incréments de 1 s.
- Grands chiffres (19 mm) lisibles à une distance de 6 mètres
- Trois grandes touches pour la facilité d’utilisation
- Alarme de 30 secondes avec arrêt automatique
- Mémoire avec affichage à la dernière heure programmée pour une répétition rapide de tests routiniers et fréquents
Certifications: Conformité à la norme ISO/CEI 17025 ; certifié A2LA pour la traçabilité conforme aux normes NIST.
Delivery: Fourni avec un aimant, un support escamotable, un clip, une batterie et un certificat.