Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Tubes de détection de gaz pour gazole
Tubes de détection de gaz pour gazole
Catalog # 118-0327
Supplier:  Dräger
undefined
Tubes de détection de gaz pour gazole
Catalog # 118-0327
Supplier:  Dräger
Specifications
  • Seq:
    098
  • Gamme standard:
    Calibrated at 20 °C and 1013 hPa
  • No. de traits:
    5
  • Changement de couleur:
    White to brown
  • Gamme de température:
    0…40 °C
  • Humidité:
    ≤ 40 mg/l H₂O
  • Durée de mesure:
    2,5 minutes
  • Paramètre(s):
    Diesel fuel
  • Cdt:
    10
  • Plage de mesure:
    25 - 200 mg/m³
Specifications
About this item
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de diesel. Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, par exemple dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
Sensibilité croisée: Divers composés organiques à la sensibilité variable sont affichés. Principe de réaction: undécane + I₂O5 = I₂
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gaz passant par le tube.