Tubes de détection de gaz, pour dioxyde de chlore
118-0355
: Dräger
- Désignation:Chlorine dioxide 0.025/a
- Seq:055
- Gamme standard:0,1 - 1/0,025 - 0,1 ppm
- Déviation normale:±10 - 15 %
- No. de traits:10/30
- Changement de couleur:Light grey to light green
- Gamme de température:0…50 °C
- Humidité:≤ 50 mg/l H₂O
- Durée de mesure:2,5/7,5 minutes
- Paramètre(s):Chlorine dioxide 0,025/a
- Cdt:10
- Plage de mesure:0,025 - 1,000 ppm
Pour la mesure des « concentrations ponctuelles » de dioxyde de chlore. Les applications incluent la détermination et la mesure des pics de concentration, la mesure de l'exposition personnelle dans la zone d'inhalation, la détection des fuites, comme dans les pipelines ou les installations gazières, et l'analyse de l'air dans les orifices d'évacuation, les tiges et les espaces confinés.
- 1 ppm Cl₂, 10 ppm H₂S, 1 ppm SO₂
- 10 ppm méthylmercaptan
- 1 ppm bromure ne s'affiche pas pour un nombre de pressions n = 10, à n = 30 il se produit une décoloration d'environ 10 mm
Une pression équivaut à un volume de 100 ±5 ml de gaz passant par le tube.
La plage de mesure standard est calibrée à 20 °C et 1013 hPa.