ContactUsLinkComponent
Tubes de détection de gaz, court terme pour pompe Accuro, toluène
 :  Dräger
undefined
Tubes de détection de gaz, court terme pour pompe Accuro, toluène
 :  Dräger
  • Catalog No:
  • 118-0315
  • 118-0316
  • 118-0313
  • Modèle:
  • Toluène 50/a
  • Toluène 100/a
  • Toluène 5/b
  • Changement de couleur:
  • White to brown
  • White to brown violet
  • White to pale brown
  • Humidité:
  • 5 - 12 mg/l H₂O
  • ≤ 30 mg/l H₂O
  • ≤ 20 mg/l H₂O
  • Durée de mesure:
  • 1,5 minutes
  • 1,5 minutes
  • 2/10 minutes
  • No. de traits:
  • 5
  • 10
  • 2/10
  • Déviation normale:
  • ±10 - 15 %
  • ±10 - 15 %
  • ±10 - 15 %
  • Gamme standard:
  • 50 - 400 ppm
  • 100 - 1800 ppm
  • 50 - 300 / 5 - 80 ppm
  • Gamme de température:
  • 0…30 °C
  • 0…40 °C
  • 2…40 °C
Frequently Bought Together